MABN502
Anti-SNAT1 Antibody, clone N104/37
clone N104/37, from mouse
Synonim(y):
Sodium-coupled neutral amino acid transporter 1, Amino acid transporter A1, rATA1, Glutamine transporter, N-system amino acid transporter 2, Solute carrier family 38 member 1, System A amino acid transporter 1, System A transporter 2, System N amino acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N104/37, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC38A1(81539)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNAT1 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1