Kluczowe dokumenty
MABN448
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ENC-1, klon 1H8.1
clone 1H8.1, from mouse
Synonim(y):
Ectoderm-neural cortex protein 1, ENC-1, Kelch-like protein 37, Nuclear matrix protein NRP/B, p53-induced gene 10 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H8.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENC1(8507)
Opis ogólny
Białko 1 kory nerwowej ektodermy (ENC1), jak sama nazwa wskazuje, jest białkiem zaangażowanym w regulację i różnicowanie komórek grzebienia nerwowego i rozwój neuronów, a także białkiem zaangażowanym w późniejsze tworzenie procesów neuronalnych. Znane jest również jako białko macierzy jądrowej NRP/B. Jest to białko wiążące aktynę, które wydaje się ważne w organizacji cytoszkieletu aktynowego podczas specyfikacji losu neuronów i rozwoju układu nerwowego. Jego rola w tworzeniu procesów neuronalnych polega na wiązaniu RB1 (p110RB), gdy jest hipofosforylowany. ENC1 ulega szerokiej ekspresji podczas rozwoju w sercu, płucach i nerkach płodu. U dorosłych ENC1 jest bardziej ograniczona do tkanek nerwowych. Występuje obficie w dorosłym mózgu, hipokampie, ciele migdałowatym i rdzeniu kręgowym. Ekspresja występuje również w trzustce dorosłych. Liczne linie komórkowe nowotworów neuronalnych i pierwotne guzy mózgu również wykazują ekspresję ENC1. Lokalizacja jest w większości jądrowa, ale w niektórych komórkach nowotworowych obserwuje się również barwienie cytoplazmatyczne. Jego rola w nowotworach jest onkogenna, ponieważ badania sugerują, że zarówno amplifikacja, jak i zmiany ENC1 mogą prowadzić do rozwoju i wzrostu guza. Ponadto ENC1 odgrywa rolę w odpowiedzi na stres oksydacyjny jako regulator czynnika transkrypcyjnego Nrf2, a ekspresja tego genu może również odgrywać rolę w transformacji nowotworowej.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu ENC-1.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył ENC-1 w 10 µg tkanki hipokampa szczura.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło ENC-1 w tkance ludzkiego móżdżku i kory mózgowej.
Przeciwciało anty-ENC-1, klon 1H8.1 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko Ectoderm-neural cortex-1 i zostało przetestowane w Western blotting i IHC.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human hippocampus tissue.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ENC-1 in 10 µg of human hippocampus tissue.
Opis wartości docelowych
~66 kDa obserwowane
Powiązanie
Zastępuje: MABC685
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1