MABN350
Anti-NTR1 Antibody, clone 8F11.1
clone 8F11.1, from mouse
Synonim(y):
Neurotensin receptor type 1, NT-R-1, NTR1, High-affinity levocabastine-insensitive neurotensin receptor, NTRH
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8F11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFIP11(24144)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected NTR1 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1