MABN313
Anti-DEXRAS1 Antibody, clone 4B11.1
clone 4B11.1, from mouse
Synonim(y):
Dexamethasone-induced Ras-related protein 1, Activator of G-protein signaling 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RASD1(51655)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
G-proteins
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected DEXRAS1 in rat testis, mouse cerebellum, and human kidney tissue sections.
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DEXRAS1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1