MABN2726
Anti-MSX1/2 Antibody, clone 4G1
Synonim(y):
CHOX-7, CHOX-8, GHox-8, Homeobox protein Hox-7, Homeobox protein Hox-8, Homeobox protein MSX-1, Homeobox protein MSX-2, Msh homeobox 1-like protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 28.24 kDa
observed mol wt ~36 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse, chicken
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
chicken ... , MSX1(395245)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Homeobox protein MSX1/MSX2 in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry Application: A representative lot detected MSX1/2 in Immunohistochemistry application (Ko, H.W., et al. (2009). Methods Cell Biol. 93:347-69; Martinez-Morales, P.L., et al. (2011). J Cell Biol. 194(3): 489-503; Prasad, M.S., et al. (2020). Dev Biol. 458(1): 64-74).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MSX1/2 in Immunofluorescence application (Ko, H.W., et al. (2009). Methods Cell Biol. 93:347-69; Martinez-Morales, P.L., et al. (2011). J Cell Biol. 194(3): 489-503; Thier, M.C., et al. (2019). Cell Stem Cell. 24(1): 166-182.e13).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MSX1/2 in Immunocytochemistry application (Roybon, L., et al. (2008). J Neurosci. 28(14): 3644-56).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MSX1/2 in Western Blotting application (Hassan, M.Q., et al. (2004). Mol Cell Biol. 24(20): 9248-61).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1