MABN2724
Anti-Sonic Hedgehog/Shh Antibody, clone 5E1
Synonim(y):
EC:3.1., SHH, Shh unprocessed N-terminal signaling and C-terminal autoprocessing domains, ShhNC
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 47.63 kDa
observed mol wt ~47 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, chicken, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
rat ... Shh(29499)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in rat entorhinal cortex (EC) tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Sonic Hedgehog in rat entorhinal cortex (EC) tissue lysate.
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot inhibited Sonic hedgehog signaling (Maun, H.R., et al. (2010). 285(34):26570-80; Voronova, A., et al. (2013). J Biol Chem. 288(6):4389-404; Lusche, D.F., et al. (2019). MAbs. 11(4):691-708).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sonic hedgehog in Immunocytochemistry applications (Eitan, E., et al. (2016). Biol Open. 5(8):1086-92).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Sonic hedgehog in Immunofluorescence applications (Lewis, W.R., et al. (2016). PLoS Genet. 12(7):e1006220; Orquera, D.P., et al. (2016). Dev Biol. 416(1):212-224).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Sonic Hedgehog/Shh in Immunohistochemistry applications (Reeber, S.L., et al. (2008). J Neurosci. 28(35):8698-708; Maun, H.R., et al. (2010). 285(34):26570-80; Orquera, D.P., et al. (2016). Dev Biol. 416(1):212-224).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sonic Hedgehog/Shh in Western Blotting applications (Coffman, L.G., et al. (2016). Oncotarget. 7(6):6916-32; Eitan, E., et al. (2016). Biol Open. 5(8):1086-92).
Electron Microscopy: A representative lot detected Sonic Hedgehog/Shh in Electron Microscopy applications (Eitan, E., et al. (2016). Biol Open. 5(8):1086-92).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2