MABN2708
Anti-Islet-1/2 homeobox Antibody, clone 39.4D5
Synonim(y):
ISL LIM homeobox 1, ISL LIM homeobox 2, Insulin gene enhancer protein ISL-1, Insulin gene enhancer protein ISL-2, Islet-1, Islet-2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
39.4D5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 39.04 kDa
observed mol wt ~43 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, rat, chicken, mouse, zebrafish, frog
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ChIP: suitable
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rat ... , Isl2(64444)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in rat hypothalamus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Islet-1/2 homeobox in rat hypothalamus tissue lysate.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Islet-1 and 2 homeobox in Flow Cytometry applications (Lei, I., et al. (2020). Front Cell Dev Biol. 7: 358).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Islet-1 and 2 homeobox in Chromatin Immunoprecipitation applications (Du, A., et al. (2009). Diabetes. 58(9): 2059-69; Ma, Q., et al. (2020). Cell Rep. 31(3): 107532).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Islet-1 and 2 homeobox in Immunocytochemistry applications (Wang, Y., et al. (2019). Nat Commun. 10(1): 4137; Carvelli, A., et al. (2022). EMBO J. 41(13): e108918).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Islet-1 and 2 homeobox in Western Blotting applications (Baleriola, J., et al. (2016). Sci Rep. 6: 25928).
Electrophoretic Mobility Shift Assay: A representative lot detected Islet-1 and 2 homeobox in Electrophoretic Mobility Shift Assay applications (Du, A., et al. (2009). Diabetes. 58(9);:2059-69).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Islet-1/2 homeobox in Immunohistochemistry applications (Chen, Y.Y., et al. (2007). J Neurosci. 27(31): 8448-56; Du, A., et al. (2009). Diabetes. 58(9): 2059-69; Bielle, F., et al. (2011). Neuron. 69(6):1085-98; Schick, E., et al. (2019). Sci Rep. 9(1):9358; Bornhorst, D., et al. (2019). Nat Commun. 10(1): 4113; Vieira, J.R., et al. (2022). Neuron. 110(24): 4074-4089).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Islet-1/2 homeobox in Immunofluorescence applications (Du, A., et al. (2009). Diabetes. 58(9): 2059-69; Wang, Y., et al. (2019). Nat Commun. 10(1):4137; Vieira, J.R., et al. (2022). Neuron. 110(24): 4074-4089).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1