Kluczowe dokumenty
MABN266
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SR-25, klon 1F6.1
clone 1F6.1, from mouse
Synonim(y):
ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 4, ARL-6-interacting protein 4, Aip-4, HSP-975, HSVI-binding protein, SR-15, SRp25, SR-25
Wybierz wielkość
100 μG
1400,00 zł
1400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F6.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARL6IP4(51329)
Opis ogólny
Znane również jako białko oddziałujące z czynnikiem podobnym do czynnika ADP-rybozylacji 6 i ARL6IP4, białko SR-25 ulega ekspresji w niektórych ludzkich narządach i występuje stosunkowo obficie w ludzkich jądrach i grasicy. Zaobserwowano, że pośredniczy w szlaku sygnałowym Rac1 i działa jako inhibitor splicingu wirusa opryszczki pospolitej (HSVI); potrzebne są jednak dalsze badania, aby wyjaśnić jego sposób działania.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowi ludzkiego SR-25.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło SR-25 w komórkach HeLa poddanych działaniu Mimozyny i Nocodazolu.
Dylight® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Thermo Fisher Scientific.
Przeciwciało anty-SR-25, klon 1F6.1 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w SRp25 i zostało przetestowane w Western Blotting i ICC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cells treated with Mimosine and Nocodazole.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SR-25 in HeLa cells treated with Mimosine and Nocodazole.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~32 kDa. Uniprot opisuje sześć izoform między 22 kDa a 38 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1