MABN2621
Anti-UNC119 homolog A/mRG4 Antibody, clone A2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.01 kDa
observed mol wt ~28 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Unc119(22248)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki siatkówki myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło homolog A UNC119 (mRG4) w lizacie tkanki siatkówki myszy.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła homolog UNC119 A/mRG4 w zastosowaniach immunofluorescencyjnych (Haeseleer, F., et al. (2008). Invest Ophthalmol Vis Sci. 49(6):2366-75).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła homolog UNC119 A/mRG4 w aplikacjach Western Blotting (Haeseleer, F., et al. (2008). Invest Ophthalmol Vis Sci. 49(6):2366-75).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła homolog UNC119 A/mRG4 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Haeseleer, F., et al. (2008). Invest Ophthalmol Vis Sci.;49(6):2366-75).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1