MABN2613
Anti-RTN/NOGO-A Antibody, clone NG1
Synonim(y):
Anti-RTN/NOGO-A Antibody, clone NG1
About This Item
pochodzenie biologiczne
hamster
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NG1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 126.61 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Rtn4(68585)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunohistochemistry in E14 mouse embryo frozen tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:200 dilution of this antibody detected RTN/NOGO-A in E14 mouse embryo frozen tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry Application: A representative lot detected RTN/NOGO-A in Immunohistochemistry applications (Iketani, M., et al. (2016). Sci Rep. 6:39586; Tozaki, H., et al. (2002). Brain Res Mol Brain Res. 104(2):111-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1