MABN2487
Anti-Astrin Antibody, clone C-1
clone C-1, from mouse
Synonim(y):
Sperm-associated antigen 5, Deepest, Mitotic spindle-associated protein p126, MAP126
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPAG5(10615)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Astrin in Immunocytochemistry applications (Schmidt, J.C., et. al. (2010). J Cell Biol. 191(2):269-80; Yang, Y.C., et. al. (2006). Biochem Biophys Res Commun. 343(2):428-34; Kern, D.M., et. al. (2016). J Cell Biol. 213(3):315-28).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Astrin in HeLa cell lysate.