MABN2436
Anti-Guanylate Cyclase 2E Antibody, clone 8A5
clone 8A5, from mouse
Synonim(y):
RETGC-1, Guanylate cyclase-E, Guanylate cyclase-2E, GC-E
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8A5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Gucy2E(14919)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in Immunofluorescence applications (Molday, L.L., et. al. (2013). Hum Mol Genet. 22(19):3894-905).
Western Blotting Analysis: 10 ug/mL of a representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in mouse retina tissue lysates (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Guanylate Cyclase-1 in Western Blotting applications (Peshenko, I.V., et. al. (2011). Biochemistry. 50(44):9511-9; Molday, L.L., et. al. (2013). Hum Mol Genet. 22(19):3894-905)
Neuroscience
Jakość
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1