MABN2433
Anti-TMEM16B Antibody, clone 13B8
clone 13B8, from mouse
Synonim(y):
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13B8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ano2(243634)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected TMEM16B in mouse retina tissue (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TMEM16B in mouse retinal tissue.