MABN2395
Anti-Peripherin-2 Antibody, clone 2B7
clone 2B7, from mouse
Synonim(y):
Retinal degeneration slow protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, bovine
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Prph2(19133)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunofluorescence applications (Chakraborty, D., et. al. (2010). Hum Mol Genet. 19(24):4799-812).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Western Blotting applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Biochemistry. 49(5):905-11).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunocytochemistry applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Biochemistry. 49(5):905-11).
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Peripherin-2 in the outer layer of photoreceptor cells of mouse eye tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1