Kluczowe dokumenty
MABN2330
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw kateninie delta-2, klon 4H2.1
clone 4H2.1, from mouse
Synonim(y):
Delta-catenin, GT24, Neural plakophilin-related ARM-repeat protein, NPRAP, Neurojungin
Wybierz wielkość
25 μG
745,00 zł
100 μG
1690,00 zł
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
745,00 zł
100 μG
1690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTNND2(1501)
Opis ogólny
Katenina delta-2 (UniProt: Q9UQB3; znana również jako Delta-katenina, GT24, Neural plakophilin-related ARM-repeat protein, NPRAP, Neurojungin) jest kodowana przez gen CTNND2 (znany również jako NPRAP) (Gene ID: 1501) u człowieka. Delta Catenin jest składnikiem kompleksu adhezji komórkowej kadheryna-katenina i jest wzbogacona w synaptosomy. Katenina Delta 2 jest członkiem nadrodziny beta-kateniny i ulega ekspresji w mózgu, gdzie jest wymagana do prawidłowego rozwoju poznawczego, a jej najwyższą ekspresję obserwuje się w mózgu płodu. Katenina Delta 2 jest fosforylowana przez Cdk5 i GSK-3beta. Katenina Delta 2 odgrywa kluczową rolę w rozwoju neuronów, szczególnie w tworzeniu i/lub utrzymywaniu kolców dendrytycznych i synaps. Jest również zaangażowana w regulację sygnalizacji Wnt, gdzie działa na obrót beta-kateniny, ułatwiając interakcję beta-kateniny z GSK3beta, fosforylację, ubikwitynację i degradację. Po związaniu z ZBTB33 (Zinc Finger and BTB Domain Containing 33) działa jako aktywator transkrypcji. Katenina delta-2 promuje również rozerwanie połączenia adherenowego opartego na E-kadherynie, aby sprzyjać rozprzestrzenianiu się komórek po stymulacji czynnikiem wzrostu hepatocytów. Zgłoszono dwie izoformy kateniny delta-2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Ma dziewięć powtórzeń Armadillo (ARM) i region zwiniętej cewki (aa 49-84). Wiadomo, że defekty w genie CTNND2 powodują autyzm i opóźnione nabywanie umiejętności psychomotorycznych. (Ref.: Yuan, L et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(17):10947-57).
Specyficzność
Klon 4H2.1 specyficznie wykrywa kateninę delta-2 w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w regionie C-tereminalnym.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 145 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej kateniny delta-2.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło kateninę delta-2 we wzgórzu szczura, móżdżku szczura i skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Przeciwciało anty-katenina delta-2, klon 4H2.1, nr kat. MABN2330, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko kateninie delta-2 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected Catenin delta-2 in mouse cerebellum tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~150 kDa; obliczono 132,66 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1