primary antibodies
klon
IF15-E2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 64.06 kDa
observed mol wt ~58 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Rai in Human brain tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Rai in Immunohistochemistry applications (Villanacci, V., et. al. (2008). Neurogastroenterol Motil. 20(3):206-12).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Rai in U2OS cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Rai in human esophagus, stomach, and colon tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1