Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2220,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~240 kDa
species reactivity
rat, mouse, human
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human LRRK2, and using rat and mouse brain extracts (S2 fraction)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRRK2(120892)
mouse ... Lrrk2(66725)
rat ... Lrrk2(300160)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?