MABN1787
Anti-NAV1 Antibody, clone 7F12 (KT124)
clone KT124(7F12), from rat
Synonim(y):
Neuron navigator 1, Pore membrane and/or filament-interacting-like protein 3, Steerin-1, Unc-53 homolog 1, unc53H1, NAV1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
KT124(7F12), monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAV1(89796)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: 10.0 µg/mL from a representative lot detected NAV1 in Neuro-2a and NIE-115 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous NAV1 protein in murine neuroblastoma N1E-115 cell lysate, as well as exogenously expressed NAV1, but not NAV2 or NAV3, GFP fusion protein in lysates from transfected HEK293T cells (van Haren, J., et al. (2014). Curr. Biol. 24(15):1778-1785).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NAV1 accumulation in cellular extensions of primary murine hippocampal neurons and murine neuroblastoma N1E-115 cells (van Haren, J., et al. (2014). Curr. Biol. 24(15):1778-1785).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected NAV1 in 10 µg of murine Neuro-2a (N2a) neuroblastoma cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2