Kluczowe dokumenty
MABN1623
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FGF-9, klon 3A10.1
clone 3A10.1, from mouse
Synonim(y):
Fibroblast growth factor 9, FGF-9, GAF, Heparin-binding growth factor 9, Glia-activating factor, HBGF-9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A10.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF9(2254)
Opis ogólny
Czynnik wzrostu fibroblastów 9 (UniProt P31371; znany również jako FGF-9, GAF, czynnik wzrostu wiążący heparynę 9, czynnik aktywujący glej, HBGF-9) jest kodowany przez gen FGF9 (znany również jako SYNS3) (identyfikator genu 2254) u człowieka. Czynnik wzrostu fibroblastów 9 (FGF9) należy do rodziny białek FGF, które regulują różne funkcje komórek, w tym proliferację, różnicowanie, przeżycie i ruchliwość, poprzez receptory FGF (FGFR). FGF-9 oddziałuje z kilkoma FGFR i wiąże się preferencyjnie z FGFR3. FGF-9 ulega wysokiej ekspresji w fibroblastach związanych z rakiem (CAF) w raku żołądka i może odgrywać kluczową rolę w interakcji między komórkami nowotworowymi a otaczającymi je komórkami zrębu. Wykazano, że FGF-9 indukuje ekspresję MMP-7 w komórkach raka żołądka AGS i MKN28, promując inwazję i komórkową aktywność antyapoptotyczną poprzez aktywację szlaków sygnałowych Erk i Akt. W ludzkim mózgu FGF-9 jest głównie wyrażany przez neurony w korze mózgowej, hipokampie, wzgórzu, móżdżku i rdzeniu kręgowym, a także przez glej w tyłomózgowiu i rdzeniu kręgowym. Zwiększona ekspresja FGF-9 występuje w pośmiertnych tkankach hipokampa u pacjentów z dużym zaburzeniem depresyjnym (MDD), podczas gdy FGF-2 jest obniżony w mózgu z depresją. Podobnie, przewlekłe dokomorowe podawanie FGF-9 zwiększało zarówno zachowania lękowe, jak i depresyjne u szczurów, podczas gdy knockdown FGF-9 w zakręcie zębatym hipokampa łagodził zachowania lękowe. Ludzki FGF-9 jest produkowany z propeptydem (a.a. 1-3), który jest odcinany potranslacyjnie w celu uzyskania dojrzałego białka.
Specyficzność
Klon 3A10.1 celuje w wewnętrzną sekwencję konserwowaną wśród gatunków bydła, ludzi, myszy i szczurów.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji w C-końcowej połowie ludzkiego FGF-9.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło FGF-9 w ludzkich skrawkach tkanek móżdżku, kory mózgowej i trzustki.
Anti-FGF-9, klon 3A10.1, nr kat. Nr kat. MABN1623, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko FGF-9 i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting of recombinant human FGF-9.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected 50 ng of E. coli expressed full-length recombinant human FGF-9.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~23 kDa (nieglikozylowany rekombinowany dojrzały hFGF-9). Obliczono 23,14/23,44 kDa (ludzka dojrzała/pro-forma), 23,08/23,38 kDa (bydlęca dojrzała/pro-forma), 23,11/23,41 kDa (mysia i szczurza dojrzała/pro-forma), 23,16/23,46 kDa (świńska dojrzała/pro-forma). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1