Kluczowe dokumenty
MABN1578
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GNAT1, klon 11A8.1
clone 11A8.1, from mouse
Synonim(y):
Guanine nucleotide-binding protein G(t) subunit alpha-1, Transducin alpha-1 chain
Wybierz wielkość
100 μG
1960,00 zł
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11A8.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNAT1(2779)
Opis ogólny
Białko wiążące nukleotydy guaninowe G(t) podjednostka alfa-1 (UniProt P11488; znane również jako łańcuch transducyny alfa-1) jest kodowane przez gen GNAT1 (znany również jako GNATR, CSNB1G, CSNBAD3) (Gene ID 2779) u człowieka. Heterotrimeryczne białka G są aktywowane przez receptory sprzężone z białkami G (GPCR) i składają się z podjednostek alfa (α), beta (β) i gamma (γ). Istnieje również monomeryczna nadrodzina Ras małych GTPaz, które są powszechnie określane jako małe białka G. Białka G pośredniczą w transdukcji sygnału zainicjowanego przez GPCR. Wiązanie ligandu aktywuje GPCR poprzez indukcję zmiany konformacyjnej. Aktywowane GPCR katalizują wymianę GDP na GTP podjednostki Gα, powodując dysocjację dimeru Gβγ od związanej z GTP podjednostki Gα. Podjednostka Gα stopniowo hydrolizuje związany GTP do GDP i ostatecznie ponownie asocjuje z Gβγ i ponownie rozpoczyna cykl. Istnieje co najmniej 20 różnych podjednostek Gα, które są podzielone na cztery główne grupy: Gi, Gs, Gq i G12/13. Osiem różnych genów koduje podjednostki alfa Gi, w tym GNAT1 i GNAT2, które kodują Gt w komórkach pręcika (rTα przez GNAT1) i stożka (cTα przez GNAT2) siatkówki, gdzie funkcjonują jako podjednostka alfa trimerycznego białka G transducyny. Podjednostka α wiąże GTP i aktywuje cykliczną fosfodiesterazę GMP (PDE), podczas gdy podjednostki β i γ pośredniczą w interakcji z rodopsyną. Mutacje w genach RHO, PDE6B i GNAT1 są związane z autosomalną dominującą wrodzoną stacjonarną ślepotą nocną (CSNB), a pacjenci z mutacjami w tych genach wykazują elektroretinogram (ERG) typu Riggsa lub Schuberta-Bornscheina.
Specyficzność
Klon 11A8.1 został wyhodowany przeciwko rekombinowanemu fragmentowi ludzkiej podjednostki Gt alfa-1 (GNAT1). Reaktywność krzyżowa wobec ludzkiej podjednostki Gt alfa-2 (GNAT2) nie została określona.
Immunogen
Wewnętrzny fragment rekombinowanego ludzkiego GNAT1 znakowanego GST.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GNAT1, klon 11A8.1 jest przeciwciałem przeciwko GNAT1 do stosowania w Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human retina tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GNAT1 in 10 µg of human retina tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~40 kDa. 39,91 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1