MABF934
Anti-phospho-SAMHD1 (Thr592) Antibody, clone T592P
clone T592P, from mouse
Synonim(y):
Deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase SAMHD1, dNTPase, Dendritic cell-derived IFNG-induced protein, DCIP, Monocyte protein 5, MOP-5, SAM domain and HD domain-containing protein 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
T592P, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr592)
informacje o genach
human ... SAMHD1(25939)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-SAMHD1 (Thr592) in Western Blotting applications (Cribier, A., et. al. (2013). Cell Rep. 3(4):1036-43; Calantone, N., et. al. (2014). Immunity. 41(3):493-502; Coiras, M., et. al. (2016). Cell Rep. 14(9):2100-7).
Inflammation & Immunology
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-SAMHD1 (Thr592) in CD4+ T lymphocytes (activated with PMA/IL-2) lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1