MABF921
Anti-CCRL2 (Mouse) Antibody, clone BZ5B8
clone BZ5B8, from rat
Synonim(y):
C-C chemokine receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, G-protein coupled beta chemokine receptor, L-CCR, Lipopolysaccharide-inducible C-C chemokine receptor
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BZ5B8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
spodziewany brak reakcji z
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ccrl2(54199)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot immunostained L1.2 mouse pre-B lymphoma cells expressing transfected mCCRL2, but not untransfected L1.2 or L1.2 transfectants expressing mCMKLR1, huCMKLR1, mCRTH2, huCCRL2, or mCCR10, nor non-CCRL2-expressing mouse blood cells. Chemerin, but not CCL2, blocked clone BZ5B8 staining of CCRL2-positive mouse peritoneal exudate cells (Zabel, B.A., et al. (2008). J. Exp. Med. 205(10):2207-2220).
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µg (2 µg/mL) of this antibody detected CCRL2 expression on the surface of LPS-treated (200 µg/mL for 2 hrs), 4% paraformladehyde-fixed RAW264.7 macrophages.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1