Przejdź do zawartości
Merck

MABF769

Przeciwciało anty-CEBPB, klon 3H9

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3H9, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


conjugate

unconjugated

Quality Segment

antibody form

ascites fluid

clone

3H9, monoclonal

purified by

(unpurified)

species reactivity

human, mouse

concentration

(Please refer to lot specific datasheet.)

technique(s)

ELISA: suitable, western blot: suitable

isotype

IgG1

UniProt accession no.

target post-translational modification

unmodified

General description

Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego CEBPB wyrażony w E. Coli.
Zaobserwowano ~42 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.

Application

ELISA: Reprezentatywna partia wykryła antygen kontrolny (100 ng) i antygen (10 ng, 50 ng, 100 ng) w teście ELISA (Direct).

Physical form

Płyn puchlinowy mysich monoklonalnych IgG1 zawierający 0,03% azydku sodu.

Preparation Note

Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.

Analysis Note

Evaluated by Western Blotting in CEBPB recombinant protein.

Western Blotting Analysis (WB): A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CEBPB in recombinant protein.

Disclaimer

O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Klasa składowania

10 - Combustible liquids

wgk

WGK 1



Certyfikaty analizy (CoA)

Poszukaj Certyfikaty analizy (CoA), wpisując numer partii/serii produktów. Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów