MABF600
Anti-CD45.2 Antibody (mouse), PerCP-Cy5.5, clone 104
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PerCP-Cy5.5
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
104, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ptprc(19264)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.