Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MABF505
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CAMK4, klon 8C5B8
clone 8C5B8, from mouse
Synonim(y):
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV, CaMK IV, CAMK4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8C5B8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK4(814)
Opis ogólny
Kinaza białkowa zależna od wapnia/kalmoduliny typu IV (CaMK IV), znana również jako kinaza CaM-GR i kodowana przez nazwę genu CAMK4 lub CAMK lub CAMK-GR lub CAMKIV, jest wielofunkcyjną kinazą białkową serynowo-treoninową o ograniczonej dystrybucji tkankowej, która jest zaangażowana w regulację transkrypcji w limfocytach, neuronach i męskich komórkach płciowych. CAMK4 jest zlokalizowana w jądrach neuronów hipokampa i jest związana z chromatyną i macierzą jądrową w spermatydach. Ekspresję CAMK4 można znaleźć w mózgu, grasicy, limfocytach T CD4, jądrach i tkance nabłonkowej raka jajnika. CAMK4 może być fosforylowany przez CaMKK1 i CaMKK2 na Thr200 i defosforylowany przez fosfatazę białkową 2A.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego CAMK4 wyrażony w E. Coli
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło CAMK4 w tkankach raka jajnika i odbytnicy.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło CAMK4 w komórkach HepG2.
ELISA: Reprezentatywna partia wykryła antygen kontrolny (100 ng) i antygen (10 ng, 50 ng, 100 ng) w teście ELISA (bezpośrednim).
To przeciwciało anty-CAMK4, klon 8C5B8 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, IHC, immunofluorescencji i ELISA do wykrywania CAMK4.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Evaluated by Western Blotting in SK-N-SH, Raji and HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CAMK4 in SK-N-SH, Raji and HeLa cell lysates.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~57 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w PBS zawierającym do 0,1% azydku sodu i 0,5% stabilizatora białka.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2