Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
3G3, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3G3, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Foxp3(20371)
General description
Przeciwciało 3G3 reaguje z mysim Foxp3, czynnikiem transkrypcyjnym o masie 50-55 kDa, który jest centralnym regulatorem aktywności komórek T i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i funkcji regulatorowych komórek T (Treg). Foxp3 ulega ekspresji na konstytutywnie wysokim poziomie w komórkach Treg, które są dalej identyfikowane jako CD4+ CD25+. W spoczynkowych konwencjonalnych limfocytach T (CD4+ CD25-) ekspresja Foxp3 jest ograniczona, a po aktywacji TCR jest wyrażana tylko przejściowo i w niewielkiej części komórek. Wykazano jednak, że czynnik wzrostu TGF-beta indukuje ekspresję Foxp3 w naiwnych limfocytach T, napędzając ich rozwój w Foxp3+ Treg, które nazywane są "indukowanymi" lub "adaptacyjnymi" Treg. Komórki te są fenotypowo podobne do tak zwanych "naturalnych" Treg (CD4+ CD25high Foxp3+), które pochodzą z grasicy i stanowią większość komórek Treg. Treg mają kluczowe znaczenie dla utrzymania tolerancji obwodowej i są zaangażowane w rozwój autoimmunizacji. Ważne jest, aby przejrzeć literaturę przy wyborze przeciwciała dla antygenu Foxp3 w cytometrii przepływowej, ponieważ można zaobserwować wysokie tło lub niespecyficzne barwienie. Przeciwciało 3G3 może być stosowane do wewnątrzkomórkowego wykrywania Foxp3 w komórkach myszy i makaka Rhesus.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-Foxp3 (mysz), FITC i klon 3G3 zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania Foxp3.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,05% BSA, pH 8 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.015 µg of this antibody detected Foxp3 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.015 µg of this antibody detected Foxp3 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Foxp3 (mysz), FITC, klon 3G3
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF463 | 04053252960529 |