Merck
MABF433
Przeciwciało anty-CD45.1 (mysz), APC-Cy7, klon A20
clone A20, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
APC-Cy7
Clone:
A20, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
APC-Cy7
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A20, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
General description
Przeciwciało A20 reaguje z mysim CD45.1, znanym również jako Ly5.1, który jest specyficzną dla szczepu formą alleliczną CD45 Leukocyte Common Antigen (LCA). Funkcjonalnie CD45 jest białkową fosfatazą tyrozynową, której szeroka dystrybucja komórkowa wspiera krytyczną rolę w wielu funkcjach leukocytów, w tym regulacji transdukcji sygnału i aktywacji komórek związanych z receptorami komórek T i B. Przeciwciało A20 jest zwykle stosowane jako marker leukocytów w szczepach myszy Ly5.1: SJL/J, DA, STS/A i RIII. Wykazano, że przeciwciało jest specyficzne dla CD45.1 i nie reaguje krzyżowo z komórkami niosącymi CD45.2.
Application
Anti-CD45.1 (mouse), APC-Cy7, clone A20 | MABF433 to przeciwciało przeciwko CD45.1 do stosowania w immunoprecypitacji, immunohistochemii i cytometrii przepływowej.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CD45.1 in one million SJL splenocytes.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF43304053252960246