MABF408
Anti-CD28 Antibody (human), APC, clone CD28.2
clone CD28.2, from mouse
Synonim(y):
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44, CD antigen CD28
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CD28.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD28(940)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD28 in one million human peripheral blood lymphocytes.