MABF403
Anti-CD27 Antibody (human), clone O323
clone O323, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, CD antigen CD27
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
O323, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD27(939)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology