Kluczowe dokumenty
MABF401
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD27 (ludzkie), PE, klon O323
clone O323, from mouse
Synonim(y):
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, CD antigen CD27
Wybierz wielkość
100 TESTS
1310,00 zł
1310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TESTS
1310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
O323, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD27(939)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało O323 reaguje z ludzkim CD27 (TNFRSF7), homodimerem powierzchni komórki o podjednostkach 55 kDa, który zapewnia sygnalizację ko-stymulacyjną wspierającą receptory komórek T (TCR) i B (BCR). W porównaniu z CD28, którego sygnał ko-stymulujący TCR może wyzwalać proliferację komórek, sygnalizacja CD27 wydaje się promować przeżycie komórek i różnicowanie do stadiów efektorowych / pamięci. Również w przeciwieństwie do CD28, receptor CD27 może zostać usunięty po interakcji z jego ligandem CD70, który zwykle ulega ekspresji na aktywowanych komórkach dendrytycznych, limfocytach T i komórkach B. W odniesieniu do komórek B, CD27 jest uważany za fenotypowy marker komórek B pamięci. Przeciwciało O323 może być stosowane do analizy ekspresji CD27 na obwodowych limfocytach T i jest często stosowane w połączeniu z przeciwciałami dla IgD i IgM w celu rozróżnienia populacji naiwnych od populacji komórek B pamięci. W celu identyfikacji komórek Breg, przeciwciało to zostało użyte w połączeniu z przeciwciałami dla CD25, CD27, CD1d, IL-10 i TGF-beta (Kessel et al. 2012. Autoimm. Rev. 11(9): 670-677). Przeciwciało wykazuje również reaktywność krzyżową z CD27 pawiana, kynomolgusa i rezusa.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD27 (ludzkie), PE, klon O323, nr kat. MABF401 zostało zatwierdzone do stosowania w FC do wykrywania CD27.
Research Category
Inflammation & Immunology
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.