Merck
MABF370
Przeciwciało anty-CD11c (ludzkie), klon 3.9
clone 3.9, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD antigen CD11c
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3.9, monoclonal
Application:
FACS, IF, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3.9, monoclonal
species reactivity
human
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAX(3687)
General description
Przeciwciało 3.9 reaguje z ludzkim CD11c, znanym również jako integryna alfa X. Ta glikoproteina o masie powierzchniowej 150 kDa należy do rodziny receptorów integrynowych, które pośredniczą w adhezji między komórkami (komórka-komórka) a składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, np. fibrynogenem (komórka-macierz). Ponadto integryny są aktywnymi receptorami sygnalizacyjnymi, które rekrutują leukocyty do miejsc zapalnych i promują aktywację komórek. Kompletne, funkcjonalne receptory integryn składają się z różnych kombinacji łańcuchów integryn, które ulegają różnej ekspresji. Integryna alfa X (CD11c) łączy się z integryną beta-2 (CD18) w receptor znany jako CR4, który może wiązać i indukować sygnalizację poprzez ICAM i VCAM-1 na komórkach śródbłonka, a także może ułatwiać usuwanie komórek obcych niosących iC3b. Przeciwciało 3.9 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji CD11c na komórkach dendrytycznych (DC), często równolegle z markerami CD11b, w celu identyfikacji stadiów rozwojowych i dojrzałych podgrup tego typu komórek. CD11c ulega znacznej ekspresji na makrofagach tkankowych, a także jest wykrywany na aktywowanych neutrofilach, granulocytach, niektórych typach aktywowanych limfocytów T i śródnabłonkowych limfocytach jelitowych (IEL). Przeciwciało wykazuje reakcję krzyżową z CD11c pawiana, szympansa, kynomolgusa i rezusa.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD11c (ludzkie), klon 3.9, nr kat. MABF370 zostało zatwierdzone do stosowania w immunoprecypitacji, immunofluorescencji i cytometrii przepływowej do wykrywania CD11c.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c