Merck
MABF34
Przeciwciało anty-Thy-1, klon M5/49
clone M549.4.1, from rat
Synonim(y):
Thy-1 cell surface antigen, Thy-1 T-cell antigen, Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90 antigen
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M549.4.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M549.4.1, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... THY1(7070)
General description
Glikoproteina błonowa Thy-1 (Thy-1) jest białkiem powierzchniowym zakotwiczonym w glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI) należącym do nadrodziny immunoglobulin i jest głównym białkiem powierzchniowym komórek występującym zarówno na komórkach T, jak i w mózgu. Uważa się, że Thy-1 bierze udział w interakcjach zachodzących podczas synaptogenezy i innych zdarzeń neurologicznych między komórkami lub komórkami i ich ligandami. Istnieją dwa znane allele dla Thy-1; Thy1.1 i Thy1.2. Badania wykazały, że N-glikozolacja zachodzi w trzech miejscach na białku.
Zaobserwowano ~22 kDa.
Wyższe pasma mogą być obserwowane z powodu glikozylacji.
Immunogen
B6 Limfocyty anty-BNL4Φ
Application
Przeciwciało anty-Thy-1, klon M5/49 wykrywa poziom Thy-1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Test funkcjonalny: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta do hamowania śmierci komórek za pośrednictwem B6 Anti-BNLΦ CTL. (Davignon, D., et al. (1981). PNAS USA. 78(7):4535-4539.)
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Neural Stem Cells
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek P388D1
Evaluated by Western Blot in P388D1 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Thy-1 in 10 µg of P388D1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF3404053252413889