MABF3366
Anti-Adenovirus 5 DBP Antibody, clone B6-8
Synonim(y):
DBP, DNA-binding protein, Early 2A protein, Early E2A DNA-binding protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 59,14 kDa
observed mol wt ~~70 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
vaccinia virus ... DBP(1460850)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells infected with human Adenovirus 5.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution from a representative lot detected DNA-binding protein of Adenovirus 5 in lysate from HeLa cells infected with human Adenovirus 5, but not in lysate from uninfected HeLa cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Adenovirus 5 DBP in Western Blotting applications (Andrade F. et al. (2007) EMBO J. 26; 2148-2157).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Adenovirus 5 DBP in Immunofluorescence applications (Charman M. et al. (2023) Nature 616(13); 332-368).
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected DNA-binding protein of Adenovirus 5 in lysate from HeLa whole cell extract infected with HAdV-C5-WT, but not in lysate from uninfected HeLa whole cell extract.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1