MABF2678
Anti-KSHV gpK8.1A Antibody, clone 4A4
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 24.81 kDa
observed mol wt ~35 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... K8.1(4961469)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Phorbol-12-myristate-13-acetate (TPA)-induced BCBL-1 cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Kaposi′s sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) in Phorbol-12-myristate-13-acetate (TPA)- induced BCBL-1 cells.
Tested Applications
Inhibition: A representative lot of this antibody inhibited infection by KSHV in HEK293 cells.(Faure, A., et al. (2019). Proc Natl Acad Sci USA. 116(33):16519-16528).
Electron Microscopy: A representative lot of this antibody detected K8.1A glycoprotein in TPA stimulated BCBL-1 cells. (Zhu, L., et al. (1999). Virology. 262(1):237-49).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected KSHV gpK8.1A in Western Blotting applications (Zhu, L., et al. (1999). Virology. 262(1):237-49).
ELISA Analysis: A representative lot detected KSHV gpK8.1A in ELISA applications (Zhu, L., et al. (1999). Virology. 262(1):237-49).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected KSHV gpK8.1A in Immunocytochemistry applications (Zhu, L., et al. (1999). Virology. 262(1):237-49).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2