Przejdź do
MABF264
Przeciwciało przeciwko białku 1 zawierającemu powtórzenia AIP1/WD, klon 13F10
clone 13F10, from rat
Synonim(y):
WD repeat-containing protein 1, Actin-interacting protein 1, AIP1, AIP1/WD repeat-containing protein 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13F10, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
1530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
13F10, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Wdr1(22388)
General description
Białko oddziałujące z aktyną 1 (AIP1), znane również jako białko zawierające powtórzenia WD 1 (Wdr1), jest kluczowym graczem w przegrupowaniach cytoszkieletu i mobilizacji aktyny, a zatem odgrywa rolę w wielu sytuacjach komórkowych, od ruchu po cytokinezę. AIP1 oddziałuje również z Cofilin, a Cofilin reguluje dynamikę włókien aktyny poprzez stymulowanie demontażu włókien aktyny, a także odgrywa kluczową rolę w cytokinezie i migracji chemotaktycznej. Zablokowanie AIP1 w komórkach HeLa zwiększyło odsetek komórek wielojądrzastych, a mechanika cytokinezy została zmieniona z nadmiernym nagromadzeniem filamentów aktynowych w telofazie. Wyniki te można złagodzić poprzez nadekspresję kofiliny, co wskazuje na krytyczną rolę AIP1 w demontażu filamentów aktynowych za pośrednictwem kofiliny. Co więcej, inhibicja AIP1 powodowała nieprawidłową migrację komórek w odpowiedzi na stymulację cytokinami, prowadząc do bezkierunkowego fenotypu migracji, wskazując tym samym, że AIP1 odgrywa również ważną rolę kierunkową w odpowiedzi na bodźce. Wreszcie AIP1, jak można się spodziewać, odgrywa kluczową rolę w rozwoju komórek i tkanek, zwłaszcza na przykład w morfogenezie nabłonka.
~66 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające mysiemu białku 1 zawierającemu powtórzenia AIP1/WD.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko 1 zawierające powtórzenia AIP1/WD zarówno w endogennym, jak i transfekowanym mysim AIP1 w zachodnich blotach lizatów komórkowych z komórek J774, komórek 293T i komórek 293T transfekowanych mysim Aip1 znakowanym HA (Li, J., et al. (2007). Nature. 9(3):276-286).
To przeciwciało anty-AIP1/WD zawierające powtórzone białko 1, klon 13F10 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania białka 1 zawierającego powtórzone AIP1/WD.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in RAW264.7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected AIP1/WD repeat-containing protein 1 in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1195ABC513MABN503
clone
13F10, monoclonal
clone
12C6.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
K91/36, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
mouse ... Wdr1(22388)
Gene Information
human ... SSH1(54434)
Gene Information
human ... RAB11FIP1(80223)
Gene Information
human ... WASF1(8936)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF26404053252993145