MABF249
Anti-Tapasin Antibody, clone 7F6
clone 7F6, from rat
Synonim(y):
Tapasin, TPN, TSPN, NGS-17, TAP-associated protein, TAP-binding protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7F6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAPBP(6892)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: 4 µg from a representative lot detected Tapasin in 1X10E6 PBMC cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tapasin in BNLF2aHA transfected MJS cell lysate (Hislop, A. D., et al. (2007). J Exp Med. 204(8):1863-1873.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tapasin in HeLa cell lysate (Hulpke, S., et al. (2012). Cell Mol Life Sci. 69(19):3317-3327.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tapasin in BNLF2aHA4M transfected MJS cell lines (Horst, D., et al. (2009). J Immunol. 182(4):2313-2314.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tapasin in WB (Koch, J., et al. (2006). FEBS Lett. 580(17):4091-4096.).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Tapasin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1