Przejdź do
MABF235
Przeciwciało anty-ARE, klon Mab155
clone Mab155, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Autoimmune regulator, Autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy protein, APECED protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Mab155, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
1
1590,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Mab155, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AIRE(326)
General description
58 kDa obliczone
AIRE (Autoimmune Regulator) to ludzki gen, który ulega ekspresji głównie w grasicy. Powoduje on transkrypcję szerokiego wyboru genów specyficznych dla narządów, zmniejszając zagrożenie wystąpienia autoimmunizacji poprzez umożliwienie eliminacji autoreaktywnych limfocytów T poprzez selekcję negatywną. Defekty w tym genie powodują rzadką autosomalną recesywną układową chorobę autoimmunologiczną określaną jako autoimmunologiczna poliendokrynopatia-kandydoza-dystrofia ektodermalna (APECED). Zakłócenie AIRE skutkuje rozwojem szeregu chorób autoimmunologicznych, najczęstszymi stanami klinicznymi w zespole są niedoczynność przytarczyc, pierwotna niewydolność kory nadnerczy i przewlekła kandydoza śluzówkowo-skórna. Aire działa poprzez inicjowanie transkrypcji zróżnicowanego zestawu własnych antygenów, takich jak insulina, w grasicy. Ekspresja ta pozwala następnie dojrzewającym tymocytom stać się tolerancyjnymi wobec narządów obwodowych, hamując w ten sposób chorobę autoimmunologiczną. Aire jest transkrypcyjnym białkiem regulatorowym, które wiąże się z DNA jako dimer i tetramer, ale nie jako monomer. Tworzy ciała jądrowe i oddziałuje z koaktywatorem transkrypcji CBP (CREBBP). Opisano co najmniej trzy warianty splicingu mRNA, w tym jeden, który powoduje przedwczesny kodon stop i transkrypt przewidywany jako kandydat do rozpadu za pośrednictwem jądra (NMD).
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiemu AIRE.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła AIRE w lizacie komórek transfekowanych Cos1 (Rinderle, C., et al. (1999). Human Molecular Genetics. 8(2):277-290).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła AIRE w świeżo wyizolowanych endogennych limfocytach krwi obwodowej (Rinderle, C., et al. (1999). Human Molecular Genetics. 8(2):277-290).
To przeciwciało anty-AIRE, klon Mab155 jest zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej i Western Blotting oraz immunocytochemii do wykrywania AIRE.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunological Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in human PBMC cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected AIRE in human PBMC cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2500046MABF2085MABF856
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
hamster (Armenian)
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
nonhuman primates, human
species reactivity
human, mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... AIRE(326)
Gene Information
human ... AIRE(326)
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
Gene Information
human ... IKZF2(22807)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
Mab155, monoclonal
clone
polyclonal
clone
mAb107, monoclonal
clone
22F6, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c