Merck
MABF231
Przeciwciało anty-IL1RL1, klon RMST2-2, wolne od azydków
clone RMST2-2, from rat
Synonim(y):
Interleukin-1 receptor-like 1, Lymphocyte antigen 84, Protein ST2, Protein T1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RMST2-2, monoclonal
Application:
FACS, activity assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
RMST2-2, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
64 kDa obliczone
IL1RL1, czyli białko podobne do receptora interleukiny 1, znane również jako antygen limfocytów 84, białko ST2 lub białko T1 i kodowane przez gen IL1rL1/Ly84/St2/Ste2, jest receptorem dla IL-33, a jego aktywacja rekrutuje czynniki transkrypcyjne MYD88, IRAK1, IRAK4 i TRAF6 oraz promuje aktywację ERK1/MAPK14 i MAPK8. IL1RL1 jest również zaangażowany w aktywację i funkcję komórek pomocniczych T. IL1RL1 jest zlokalizowana w błonie plazmatycznej. IL1RL1 ulega ekspresji w tkankach krwiotwórczych, makrofagach, liniach komórek nabłonkowych i fibroblastów, a także w ważnych tkankach, takich jak serce i płuca. IL1RL1 jest członkiem nadrodziny receptorów Toll-podobnych i, co ciekawe, odgrywa ważną rolę nie w zapaleniu, ale w ochronie serca. Kiedy IL-33 wiąże się, wywołuje kardioprotekcyjną odpowiedź sygnalizacyjną w tkance, a tym samym pomaga chronić tkankę serca na przykład w czasie niedokrwienia. Wady IL1RL1 zostały powiązane z atopowym zapaleniem skóry i astmą.
Immunogen
Mysz ST-2/IL1RL1.
Application
Analiza testu aktywności: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium indukuje produkcję IL-6 w komórkach BMCC (Prof. Hisaya Akiba, Uniwersytet Jutendo).
Przeciwciało anty-IL1RL1, klon RMST2-2, wolne od azydków jest przeciwciałem przeciwko IL1RL1 do stosowania w cytometrii przepływowej i teście aktywności.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Format: Oczyszczony
PBS bez konserwantów.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evalauted by Flow Cytometry in ST2/L5178Y and L5178Y parent cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected IL1RL1 in 1X10E6 ST2/L5178Y cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF23104053252946943