Merck
MABF2185
Przeciwciało anty-Dengue Virus 2 NS1, klon 243
Synonim(y):
Białko DENV NS1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
mol wt
~48 kDa (calculated for NS1 protein; 378.71 kDa for the entire genome polyprotein.)
purified by
using protein G
species reactivity
virus
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Wirus dengi (DENV) jest przenoszonym przez komary flawiwirusem i jedną z najczęstszych infekcji wirusowych przenoszonych przez komary. Cząsteczka DENV ma średnicę około 500 nm i zawiera pozytywny genom RNA o długości ~10 700 nukleotydów oraz 3 białka strukturalne znane jako kapsyd (C), błona prekursorowa (prM) i białka otoczki (E). Ponadto genom RNA wirusa dengi koduje również siedem białek niestrukturalnych (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B i NS5), które są niezbędne do replikacji wirusa. DENV NS1, glikoproteina o masie 48 kDa (aa 776-1127 poliproteiny genomu), jest wysoce konserwatywna wśród wszystkich flawiwirusów i jest niezbędna do replikacji wirusa. Ulega ekspresji jako monomer w zakażonych komórkach, a po potranslacyjnej modyfikacji w świetle retikulum endoplazmatycznego tworzy homodimery związane z błonami organelli i błoną komórkową. NS1 jest zaangażowany w unikanie odporności, patogenezę i replikację wirusa. Po odszczepieniu poliproteina jest kierowana do trzech miejsc docelowych: cyklu replikacji wirusa, błony plazmatycznej i przedziału pozakomórkowego. NS1 jest wydzielany w postaci heksameru, który składa się z trzech dimerów z wrażliwą na detergent hydrofobową wnęką centralną i odgrywa rolę przeciwko odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Wykazano, że NS1 indukuje ekspresję sialidaz, heparanazy i aktywuje katepsynę L, która aktywuje heparynazę poprzez enzymatyczne rozszczepienie. Efekty te mogą przyczyniać się do hiperprzepuszczalności śródbłonka powszechnie obserwowanej w ciężkiej chorobie denga. W fazie zdrowienia NS1 jest usuwany z krążenia poprzez działanie przeciwciał.
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła wirusa dengi 2 NS1 w zastosowaniach ELISA
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła wirusa dengi 2 NS1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej.
Analysis Note
Evaluated by ELISA with DENV2 NS1 recombinant protein.
Other Notes
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.