MABF169B
Anti-CD8a (human), violetFluor® 450, clone RPA-T8 Antibody
clone RPA-T8, from mouse, violetFluor® 450
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2, CD antigen CD8a, CD8a,
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
violetFluor® 450
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RPA-T8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8A(925)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD8a in one million human peripheral blood lymphocytes.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.