Przejdź do
MABF161A
Przeciwciało anty-CD45 (ludzkie), violetFluor® 450, klon HI30
clone HI30, from mouse, violetFluor® 450
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki21 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
violetFluor® 450
Clone:
HI30, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
violetFluor® 450
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
HI30, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
General description
Przeciwciało HI30 reaguje z ludzkim CD45, jednym z najliczniejszych markerów hematopoetycznych, który ulega ekspresji na wszystkich leukocytach (Leukocyte Common Antigen, LCA). CD45 jest białkową fosfatazą tyrozynową występującą w kilku izoformach, z których każda jest generowana i wyrażana w specyficznych wzorcach komórkowych. Dzięki szerokiej dystrybucji w komórkach, CD45 ma kluczowe znaczenie dla wielu funkcji leukocytów, regulując transdukcję sygnału i aktywację komórek związaną z receptorem komórek T, receptorem komórek B i receptorem IL-2. Inne formy CD45, o ograniczonej ekspresji komórkowej, obejmują CD45R (B220), CD45RA, CD45RB, CD45RO i inne. Przeciwciało HI30 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji ludzkiego CD45 na komórkach T, komórkach B, monocytach, makrofagach i komórkach NK.
Application
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-CD45 (ludzkie), violetFluor® 450, klon HI30, nr kat. Nr kat. MABF1611 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD45.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD45 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF160AMABF146EMABF1472
description
clone HI30, from mouse, violetFluor® 450
description
clone HI30, from mouse, PerCP-Cy5.5
description
clone A20, from mouse, violetFluor® 450
description
clone 30-F11, from rat, redFluor® 710
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
clone
HI30, monoclonal
clone
HI30, monoclonal
clone
A20, monoclonal
clone
30-F11, monoclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
PerCP-Cy5.5
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
redFluor® 710
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)