Przejdź do
MABF146E
Przeciwciało anty-CD45.1 (mysz), violetFluor® 450, klon A20
clone A20, from mouse, violetFluor® 450
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45.1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki30 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
violetFluor® 450
Clone:
A20, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
violetFluor® 450
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A20, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
General description
Przeciwciało A20 reaguje z mysim CD45.1, znanym również jako Ly5.1, który jest specyficzną dla szczepu formą alleliczną CD45 Leukocyte Common Antigen (LCA). Funkcjonalnie CD45 jest białkową fosfatazą tyrozynową, której szeroka dystrybucja komórkowa wspiera krytyczną rolę w wielu funkcjach leukocytów, w tym regulacji transdukcji sygnału i aktywacji komórek związanych z receptorami komórek T i B. Przeciwciało A20 jest zwykle stosowane jako marker leukocytów w szczepach myszy Ly5.1: SJL/J, DA, STS/A i RIII. Wykazano, że przeciwciało jest specyficzne dla CD45.1 i nie reaguje krzyżowo z komórkami niosącymi CD45.2.
Application
Anti-CD45.1 (Mouse), violetFluor® 450, klon A20 Przeciwciało jest przeciwciałem przeciwko CD45.1 do stosowania w cytometrii przepływowej.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD45.1 in one million SJL splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF432MABF592MABF590
description
clone A20, from mouse, violetFluor® 450
description
clone A20, 0.5 mg/mL, from mouse
description
clone 104, 0.2 mg/mL, violetFluor®
description
clone A20, 0.2 mg/mL, from mouse
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
unconjugated
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
APC-Cy7
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
A20, monoclonal
clone
A20, monoclonal
clone
104, monoclonal
clone
A20, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)