Kluczowe dokumenty
MABF150D
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL-2 (mysie), klon JES6-5H4, koniugat biotyny
clone JES6-5H4, from rat
Synonim(y):
Interleukin-2 (IL-2), T-cell growth factor (TCGF), IL-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JES6-5H4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Il2(16183)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało JES6-5H4 wiąże się z mysią interleukiną-2 (IL-2), cytokiną o masie 17 kDa, która jest wydzielana przez aktywowane limfocyty T. Cytokina ta działa jako autokrynny czynnik stymulujący proliferację, różnicowanie i przeżycie limfocytów B. Cytokina ta działa jako autokrynny czynnik stymulujący proliferację, różnicowanie i przeżycie komórek T, a także jest skutecznym aktywatorem komórek B i induktorem funkcji cytotoksycznych komórek NK. IL-2 odgrywa kluczową rolę modulacyjną w różnicowaniu komórek T w kierunku typów komórek Th17 lub T regulatorowych (Treg) i jest ważna dla funkcji komórek Treg. Receptor IL-2 (IL-2R) jest kompleksem składającym się z łańcucha alfa IL-2R (CD25) wraz z łańcuchem beta IL-2R (CD122) i wspólnym łańcuchem gamma (CD132). IL-2 może również wiązać się z niskim powinowactwem z samym białkiem powierzchniowym CD25 komórek T, chociaż ta interakcja nie indukuje sygnalizacji komórkowej. Przeciwciało JES6-5H4 jest szeroko stosowane do wewnątrzkomórkowego wykrywania IL-2 za pomocą cytometrii przepływowej, do wykrywania rozpuszczalnej cytokiny w teście ELISA oraz jako odczynnik neutralizujący in vitro i in vivo.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To szczurze monoklonalne przeciwciało anty-IL-2 (mysie), klon JES6-5H4, koniugat biotyny, nr kat. MABF1508 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania IL-2.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected IL-2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.