MABF1497
Anti- CD161 (NK1.1) (mouse), redFluor® 710, clone PK136 Antibody
clone PK136, from mouse, redFluor® 710
Synonim(y):
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele A, CD161 antigen-like family member B, Lymphocyte antigen 55b (Ly-55b), NKR-P1 34, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele SJL/BALB (NKR-P1B), CD161b, CD161 (NK1.1)
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
redFluor® 710
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PK136, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Klrb1C(17059)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes.