MABF148E
Anti-CD161 (NK1.1) (mouse), FITC, clone PK136 Antibody
clone PK136, from mouse, FITC conjugate
Synonim(y):
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele A, CD161 antigen-like family member B, Lymphocyte antigen 55b (Ly-55b), NKR-P1 34, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele SJL/BALB (NKR-P1B), CD161b, CD161 (NK1.1)
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PK136, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Klrb1C(17059)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes.