MABF148C
Anti-Ly-6G (mouse), redFluor® 710, clone RB6-8C5 Antibody
clone RB6-8C5, from rat, redFluor® 710
Synonim(y):
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
redFluor® 710
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RB6-8C5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ly6G(546644)
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.015 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.