MABF145B
Anti-TCR beta chain (mouse), APC, clone H57-597 Antibody
clone H57-597, from hamster(Armenian), Allophycocyanin conjugate
Synonim(y):
Pre T-cell antigen receptor alpha, TCR beta chain
About This Item
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H57-597, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Tcrb(21577)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected TCR beta chain in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.