MABF118
Przeciwciało anty-sTRAIL, klon III6F
clone III6F, from mouse
Synonim(y):
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10, Apo-2 ligand, Apo-2L, TNF-related apoptosis-inducing ligand, Protein TRAIL, CD253
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
III6F, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFSF10(8743)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła sTRAIL w komórkach REH (Liabakk, N. B., et al. (2002). J Immunol Methods. 259(1-2):119-128.).
Inflammation & Immunology
Apoptosis - Additional
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected sTRAIL in 2X10E5 HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Komórki HeLa
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1