MABF116
Anti-CD3 gamma delta (HMT3-2) Antibody, clone Ham25-1157
clone Ham25-1157, from hamster
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain, T-cell receptor T3 gamma chain, CD3g, HMT3-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Ham25-1157, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3G(917)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected CD3 gamma delta in 1X10E5 Jurkat cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Jurkat cells
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1