Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1F1, monoclonal
Application:
ChIP, EMSA, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1F1, monoclonal
species reactivity
Drosophila, human
technique(s)
ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RBPJ(3516)
General description
RBP-jk, rekombinowane białko wiążące sygnał dla regionu kappa J immunoglobiny, jest ludzkim homologiem genu Drosophila, suppressor of hairless. RBP-jk znajduje się w jądrze i jest monomerycznym białkiem o masie 60 kDa, które jest wykorzystywane jako region promotorowy w sygnalizacji notch. Sygnalizacja Notch jest ważna w komunikacji międzykomórkowej, która pozwala "różnicującej się komórce tłumić ten sam los różnicowania w sąsiedniej komórce (komórce odbierającej). Zapewnia to, że odpowiednia liczba komórek jest dystrybuowana do różnych losów komórkowych". Gdy RBP-jk nie jest związany z białkami Notch, działa jako represor transkrypcji. Chorobą związaną z RBP-jk jest wirus Epstein Barr.
~55 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu RBP-Jk.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowana RBP-Jk przy użyciu linii komórek limfoblastoidalnych.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała RBP-Jk przy użyciu komórek DG75.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała RBP-Jk przy użyciu hipokampalnych NSC (Ehm, O., et al. (2010). Journal of Neuroscience. 30(41):13794-18707).
Test przesunięcia ruchliwości elektroforetycznej: Reprezentatywna partia wykryła RBP-Jk przy użyciu lizatu hipokampa (Ehm, O., et al. (2010). Journal of Neuroscience. 30(41):13794-18707).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała RBP-Jk przy użyciu komórek DG75.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała RBP-Jk przy użyciu hipokampalnych NSC (Ehm, O., et al. (2010). Journal of Neuroscience. 30(41):13794-18707).
Test przesunięcia ruchliwości elektroforetycznej: Reprezentatywna partia wykryła RBP-Jk przy użyciu lizatu hipokampa (Ehm, O., et al. (2010). Journal of Neuroscience. 30(41):13794-18707).
To przeciwciało anty-RBP-Jk, klon 1F1 zostało zatwierdzone do stosowania w immunoprecypitacji i immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) oraz w teście elektroforetycznego przesunięcia ruchliwości w celu wykrycia RBP-Jk.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Nuclear Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunoprecipitation in HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated RBP-Jk in 0.5 mg of HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated RBP-Jk in 0.5 mg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABE982 | 04055977109344 |